Merck
706906
Sigma-Aldrich
2,4-二溴喹啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5Br2N
CAS号:
分子量:
286.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
92-94 °C
SMILES字符串
Brc1cc(Br)c2ccccc2n1
InChI
1S/C9H5Br2N/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
InChI key
CYRONKIISXPXER-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)