Merck
706310
Sigma-Aldrich
4-溴-3-氟苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4BrFO
分子量:
203.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
55-59 °C
官能团
aldehyde
bromo
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Fc1cc(C=O)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
InChI key
SWHUROFMIMHWKS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)