Merck
705969
Sigma-Aldrich
2-甲基噁唑-4-羧酸
97%
别名:
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$82.20
$82.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$82.20
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5NO3
CAS号:
分子量:
127.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$82.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
182-187 °C
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
Cc1nc(co1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8/h2H,1H3,(H,7,8)
InChI key
IARMCEYEYXXEOS-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for:
  • Solid-phase preparation of (heteroaryl)carbonyl-substituted dipeptides as human protease activated receptor 2 affectors
  • Pd-catalyzed decarboxylative C-H cross-coupling
  • Stereoselective preparation of 3-amino-N-(phenylsulfonyl)alanines as inhibitors of ανβ3 integrin
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)