Merck
705837
Sigma-Aldrich
维生素B5 (-β-丙氨酸-13C6,15N2) 钙盐
≥98 atom %, ≥97% (CP)
别名:
泛酸钙-13C6,15N2-β-丙氨酸-13C6,15N2
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$492.00
10 MG
$945.00
20 MG
$1,760.00
$492.00
国内现货,预计发货时间2025年4月23日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
5 MG
$492.00
10 MG
$945.00
20 MG
$1,760.00
About This Item
线性分子式:
[HOCH2C(CH3)2CH(OH)CO15NH(13CH2)213CO2]2·Ca
分子量:
484.47
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$492.00
国内现货,预计发货时间2025年4月23日详情
索取更多信息
同位素纯度
 13C
 15N
≥98 atom %
质量水平
方案
≥97% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
颜色
white to off-white
质量偏移
M+8
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)[15NH][13CH2][13CH2][13C](=O)O[Ca]O[13C](=O)[13CH2][13CH2][15NH]C(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1/i2*3+1,4+1,6+1,10+1;
InChI key
FAPWYRCQGJNNSJ-DXAJRXMUSA-L
相关类别
一般描述
维生素 B5 (-β-丙氨酸-13C6,15N2) 钙盐也称为泛酸钙-[13C6, 15N2]。
维生素B5(一种B族维生素),也称泛酸,是一种存在于动植物产品中的水溶性维生素。维生素B5缺乏会导致血脂异常(血液中脂质水平异常)和皮炎。[1][2]
应用
维生素 B5 (-β-丙氨酸-13C6,15N2) 钙盐可用作内部分析标准品,用于测定不同测试应用中膳食补充剂、强化食品或复杂生物基质中维生素B5的浓度。[3]
包装
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Simultaneous detection of water-soluble vitamins using the High Performance Liquid Chromatography (HPLC)-a review
Abano EE and Dadzie RG
Croatian journal of food science and technology, 6(2), 116-123 (2014)
Pantothenic Acid (Vitamin B5) in Fortified Foods: Comparison of a Novel Ultra-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Method and a Microbiological Assay (AOAC Official Method SM 992.07)
Andrieux P, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 95(1), 143-148 (2012)
McCord DE and Ray NB
VITAMIN B5, 6(2), 116-123 (2014)