About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5BBr2O2
CAS号:
分子量:
279.72
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
推荐产品
方案
95%
表单
powder
官能团
bromo
SMILES字符串
OB(O)c1c(Br)cccc1Br
InChI
1S/C6H5BBr2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI key
VDYVCYLLOZQUBR-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg