Merck
703818
Sigma-Aldrich
6-喹喔啉羧酸甲酯
97%
别名:
6-喹喔啉甲酸甲酯, 甲基喹喔啉-6-羧酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8N2O2
CAS号:
分子量:
188.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
97-101 °C
SMILES字符串
COC(=O)c1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C10H8N2O2/c1-14-10(13)7-2-3-8-9(6-7)12-5-4-11-8/h2-6H,1H3
InChI key
VFPWJISMXACHIG-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)