703028
别名:
dcpp
703028-500MG
$97.40
1 of 10
Sigma-Aldrich
479500
1,2-双(二环己基膦基)乙烷
440418
1,3-双(二环己基磷)丙烷
262048
1,3-双(二苯基膦)丙烷
460273
1,2-双(二苯基膦基)苯
440426
1,4-双(二环己基膦)丁烷
261947
1,4-双(二苯基膦)丁烷
376728
1,2-双(二苯基膦)乙烷
678538
(-)-Ipc2B(烯丙基)硼烷
261971
三环己基膦
244988
双(1,5-环辛二烯)镍(O)
100
97%
powder
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reactionreaction type: Heck Reactionreaction type: Hiyama Couplingreaction type: Negishi Couplingreaction type: Sonogashira Couplingreaction type: Stille Couplingreaction type: Suzuki-Miyaura Couplingreagent type: ligand
178-183 °C
phosphine
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](CCC[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
1S/C27H50P2.2BF4/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;2*2-1(3,4)5/h24-27H,1-23H2;;/q;2*-1/p+2
XJZAIJGNZUQTAM-UHFFFAOYSA-P
Warning
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
520764
乙酸钯(II)
695149
DTBPF
643777
二- 叔 -丁基(甲基)膦四氟硼酸盐
631493
三环己基膦四氟硼酸盐
538264
丁腈
400173
叔丁醇锂
578940
三- 叔 -丁基膦四氟硼酸盐