Merck
702404
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-六溴丙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3Br6O
CAS号:
分子量:
531.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
108-111 °C
SMILES 字串
BrC(Br)(Br)C(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C3Br6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
InChI 密鑰
IHAWQAMKUMLDIT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3