Merck
702307
Sigma-Aldrich
5-溴-3-碘-7-氮杂吲哚
97%
别名:
5-溴-3-碘-1H-吡咯并[2,3-b]吡啶
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$261.00
$261.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$261.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4BrIN2
分子量:
322.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$261.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
化驗
97%
形狀
powder
mp
234-239 °C
官能基
bromo
iodo
SMILES 字串
Brc1cnc2[nH]cc(I)c2c1
InChI
1S/C7H4BrIN2/c8-4-1-5-6(9)3-11-7(5)10-2-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
GIPGJYARDOQGDJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Pavel Štarha et al.
PloS one, 10(8), e0136338-e0136338 (2015-08-27)
The cis-[PtCl2(naza)2] complexes (1-3) containing monosubstituted 7-azaindole halogeno-derivatives (naza), showed significantly higher activity than cisplatin towards ovarian carcinoma A2780, its cisplatin-resistant variant A2780R, osteosarcoma HOS, breast carcinoma MCF7 and cervix carcinoma HeLa cell lines, with the IC50 values of 3.8