Merck
701610
Sigma-Aldrich
双(降冰片二烯)三氟甲磺酸铑(I)
97%
别名:
Bis[(2,3,5,6-η)-bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene]rhodium 1,1,1-trifluoromethanesulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H16F3O3RhS
分子量:
436.25
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
119-121 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Rh+].C1C2C=CC1C=C2.C3C4C=CC3C=C4.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C7H8.CHF3O3S.Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-4,6-7H,5H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1
InChI 密鑰
ZSVUXIMOLSTJPA-UHFFFAOYSA-M
應用
Reactant for:
  • Metalation via C-C bond cleavage
  • Synthesis of rhodium/ph-binepine catalysts
Catalyst for enantioselective hydrogenation
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)