Merck
701580
Sigma-Aldrich
正丁基硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16BNO4
分子量:
213.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
表单
powder
mp
122-128 °C
SMILES字符串
CCCCB1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C9H16BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h3-7H2,1-2H3
InChI key
YVALLLRUHYHWPU-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)