Merck
700223
Sigma-Aldrich
三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酸)锰 (III)
97%
别名:
Shenvi加氢催化剂, 锰 (dpm) 3, 三(二戊酰甲烷)锰, 锰 (TMHD) 3
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$68.40
$68.40
有货详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$68.40
About This Item
线性分子式:
Mn(C11H19O2)3
CAS号:
分子量:
604.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$68.40
有货详情
获取大包装报价
品質等級
化驗
97%
形狀
crystals
反應適用性
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
160-170 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Mn](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Mn/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
InChI 密鑰
ORZPLLPBZHORSD-LWTKGLMZSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
作为催化剂用于:
  • 分子内 Diels-Alder 反应
  • DNA 中过量电子转移研究的单电子供体
  • 对映选择性合成
  • 硼化反应
  • 氢肼化和氢氮化
  • 苯酚的氧化羰基化反应
值得注意的是,这种非贵金属催化剂可以选择性地用于获得烯烃的热力学加氢产物。
简单的、化学选择加氢,带热力学立体控制
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)