Merck
698199
Sigma-Aldrich
顺式 -1-丙烯基硼酸 MIDA 酯
别名:
cis-6-Methyl-2-(1-propenyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 顺式-1-丙烯-1-硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12BNO4
分子量:
197.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
powder
mp
99-110 °C
SMILES 字串
C\C=C/B1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-3-4-9-13-7(11)5-10(2)6-8(12)14-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3-
InChI 密鑰
PKQGENZEEBZVIL-ARJAWSKDSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3