Merck
697877
Sigma-Aldrich
四甲基(正丙基)环戊二烯
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$67.00
$67.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$67.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H20
CAS号:
分子量:
164.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$67.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
liquid
反应适用性
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.474
密度
0.811 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C12H20/c1-6-7-12-10(4)8(2)9(3)11(12)5/h12H,6-7H2,1-5H3
InChI key
SQGUQDKNIMNMLY-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
160.0 °F
闪点(°C)
71.1 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)