Merck
263931
Sigma-Aldrich
乙基-四甲基环戊二烯
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$512.00
$512.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$512.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H18
CAS号:
分子量:
150.26
Beilstein:
2349373
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$512.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
沸点
60-62 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C11H18/c1-6-11-9(4)7(2)8(3)10(11)5/h11H,6H2,1-5H3
InChI key
MXYDFFLUOPTQFI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Ethyl-tetramethylcyclopentadiene may be used in chemical synthesis.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
131.0 °F - closed cup
闪点(°C)
55 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)