Merck
696552
Sigma-Aldrich
9-菲硼酸
≥95%
别名:
菲-9-硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H11BO2
CAS号:
分子量:
222.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
165-170 °C
SMILES 字串
OB(O)c1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H11BO2/c16-15(17)14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9,16-17H
InChI 密鑰
JCDAUYWOHOLVMH-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant involved in the synthesis of:
  • Large polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
  • Electron rich benzo[g,h,i]perylenes
  • FLAP protein inhibitors as antiinflammatory agents
  • Aminoisoquinolinones as PARP-2 selective inhibitors
Reactant involved in homocoupling reactions
可能含有不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3