Merck
696455
Sigma-Aldrich
4-溴-1-甲基-1H-吡唑
97%
别名:
1-甲基-4-溴吡唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5BrN2
CAS号:
分子量:
161.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.531
bp
185-188 °C/760 mmHg
密度
1.558 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Cn1cc(Br)cn1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
IXJSDKIJPVSPKF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.9 °F
閃點(°C)
93.3 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1