Merck
695769
Sigma-Aldrich
(4-溴-2-氟苯甲酰基)乙酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H10BrFO3
分子量:
289.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
40-44 °C
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C11H10BrFO3/c1-2-16-11(15)6-10(14)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI 密鑰
GVLMOVPIFSXARB-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C