Merck
735280
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
97%
别名:
4-Cyano-2-fluorobenzyl alcohol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6FNO
分子量:
151.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
63-68 °C
密度
1.27 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OCc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-6(4-10)1-2-7(8)5-11/h1-3,11H,5H2
InChI 密鑰
YGAURRAHPYQHDC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1