Merck
387444
Sigma-Aldrich
3-硝基苯甲酰乙酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4COCH2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
237.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
75-77 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(6-8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI 密鑰
DSOJMGUVLXTQSE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3