Merck
695246
Sigma-Aldrich
((4-三氟甲基)苯基)二--丁基膦
technical grade, 85%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H22F3P
分子量:
290.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical grade
方案
85%
表单
solid
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
34-39 °C
官能团
phosphine
SMILES字符串
CC(C)(C)P(c1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22F3P/c1-13(2,3)19(14(4,5)6)12-9-7-11(8-10-12)15(16,17)18/h7-10H,1-6H3
InChI key
ILWCCADVRXVLTN-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
111.0 °F
闪点(°C)
43.9 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)