Merck
694010
Sigma-Aldrich
1H-苯并[g]吲哚-3-甲醛
97%
别名:
3-甲酰基-1H-苯并[g]吲哚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H9NO
CAS号:
分子量:
195.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
231-236 °C
官能团
aldehyde
SMILES字符串
O=Cc1c[nH]c2c1ccc3ccccc23
InChI
1S/C13H9NO/c15-8-10-7-14-13-11-4-2-1-3-9(11)5-6-12(10)13/h1-8,14H
InChI key
NYIGHGXJJVOYCQ-UHFFFAOYSA-N
应用
可用于吲哚和天然产物合成的化学反应中起始物质。[1]
Reactant for preparation of:
  • Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2450-2450 (1973)