Merck
692727
Sigma-Aldrich
1H-吲唑-5-硼酸频哪醇酯
95%
别名:
5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)-1H-吲唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H17BN2O2
分子量:
244.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
95%
表单
powder
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]ncc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-5-6-11-9(7-10)8-15-16-11/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
InChI key
SAGPUUKLGWNGOS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)