Merck
690899
Sigma-Aldrich
α-氯苯基乙酸
97.0%
别名:
氯苯基乙酸, 苯基氯乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7ClO2
CAS号:
分子量:
170.59
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0% (T)
97.0%
表单
lumps
官能团
carboxylic acid
chloro
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)C(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)
InChI key
QKSGIGXOKHZCQZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)