Merck
260061
Sigma-Aldrich
2-溴苯乙酸
99%
别名:
2-(2-Bromophenyl)acetic acid, 2-Bromobenzeneacetic acid, o-Bromophenylacetic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$66.40
25 G
$204.00
$66.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$66.40
25 G
$204.00
About This Item
线性分子式:
BrC6H4CH2CO2H
CAS号:
分子量:
215.04
Beilstein:
2250655
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$66.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
mp
104-106 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
DWXSYDKEWORWBT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2-Bromophenylacetic acid has been used:
  • as starting reagent in the synthesis of 8-methoxy-2-tetralone[1]
  • in the preparation of di-and tri-substituted 2-oxopiperazines on solid support[2]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A peptoid based synthesis of di-and tri-substituted 2-oxopiperazines on solid support.
Goff DA.
Tetrahedron Letters, 39(12), 1473-1476 (1998)
Lee S, et al.
Synthetic Communications, 25(18), 2775-2780 (1995)