Merck
690309
Sigma-Aldrich
双氰胺钠
Arxada quality, ≥97.0 % (w/w) (T)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KG
$293.00
10 KG
$5,520.00
$293.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 KG
$293.00
10 KG
$5,520.00
About This Item
线性分子式:
NaN(CN)2
CAS号:
分子量:
89.03
Beilstein:
3913818
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$293.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
质量水平
质量
Arxada quality
制造商/商品名称
Arxada AG
浓度
≥97.0 % (w/w) (T)
杂质
≤0.5 % (w/w) water (Karl Fischer)
≤3.0 % (w/w) NaCl (AT)
SMILES字符串
[Na]N(C#N)C#N
InChI
1S/C2N3.Na/c3-1-5-2-4;/q-1;+1
InChI key
IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
作为反应物用于制备:
  • 二乙酰吡啶二肟酸镍五核、八核和十核簇合物
  • 十核锰(II/III)氧叠氮化物二醇盐簇作为超四面体合成砌块,用于设计扩展的磁网络
  • 双吡啶钌配合物包埋在铁锰双氰胺二维阴离子片状配位聚合物网络中,具有双发射光致发光特性
  • 双氰酰胺桥硝基氮氧铅自由基聚合物络合物
  • 反铁磁偶联的六核铜 (II) 席夫碱双氰酰氨基桥配合物
  • 采用双氰胺桥接的CuII2L基梯形聚合物
  • 含双氰酰胺桥的镉 (Ⅱ) 发光六配位聚合物
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Daniel Rauber et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(40), 27251-27258 (2017-10-11)
Ionic liquids (ILs) exhibit tunable behaviour and properties that are due to their supramolecular structure. We synthesized a series of alkylated and fluorinated phosphonium dicyanamide ILs to study the relation between molecular structure and assembly with a focus on the