50893
别名:
[BMPYR][DCA]
50893-50G-F
$1,180.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
50826
三己基十四烷基癸酸膦
28612
三己基十四烷基膦双(2,4,4-三甲基戊基)次磷酸盐
11291
1-乙基-3-甲基咪唑啉双(三氟甲基磺酰基)亚胺
94128
1-丁基-3-甲基咪唑氯化物
89744
三己基十四烷基氯化膦
00796
1-乙基-3-甲基咪唑二氨腈
50971
三己基十四烷基膦双(三氟甲基磺酰基)酰胺
727725
1-丁基-1-甲基吡咯烷三氟甲磺酸盐
96324
1-甲基-3-辛基咪唑四氟硼酸盐
38894
1-丁基-1-甲基吡咯烷双(三氟甲磺酰)亚胺
≥97.0% (T)
≤0.5% water
amine
N#C[N-]C#N.CCCC[N+]1(C)CCCC1
1S/C9H20N.C2N3/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1-5-2-4/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
LBHLGZNUPKUZJC-UHFFFAOYSA-N
Danger
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
40963
W217417
乙酸丁酯
242144
四氟硼酸四乙胺
39931
1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐
308501
邻苯二甲酸苄基丁基酯