Merck
68940
Sigma-Aldrich
二氯(甲基)丙基硅烷
≥97.0% (GC)
别名:
甲基丙基二氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H10Cl2Si
CAS号:
分子量:
157.11
Beilstein:
1733841
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.420
密度
1.046 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-3-4-7(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
GNVPGBIHGALKRR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)