Merck
688290
Sigma-Aldrich
3-甲基-2-丁烯-2-基硼酸频哪醇酯
95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$190.00
$190.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$190.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21BO2
分子量:
196.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$190.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.450
密度
0.888 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
C\C(C)=C(/C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-8(2)9(3)12-13-10(4,5)11(6,7)14-12/h1-7H3
InChI key
LMHXDKYPKRJWKS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
160.0 °F
闪点(°C)
71.1 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)