Merck
13730
Sigma-Aldrich
(2R,3S)-(+)-3-(苄氧甲基)环氧乙烷-2-甲醇 4-硝基苯甲酸酯
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
别名:
(2R,3S)-(+)-4-苄氧基-2,3-环氧-1-丁基 4-硝基苯甲酸酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$1,460.00
$1,460.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$1,460.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H17NO6
CAS号:
分子量:
343.33
Beilstein:
5383515
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$1,460.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +34±1°, c = 0.5% in chloroform
mp
78-80 °C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2O[C@H]2COCc3ccccc3
InChI
1S/C18H17NO6/c20-18(14-6-8-15(9-7-14)19(21)22)24-12-17-16(25-17)11-23-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16-17H,10-12H2/t16-,17+/m0/s1
InChI 密鑰
XBAOYRZETQXAAE-DLBZAZTESA-N
其他說明
生成 (2R,3S)-(+)-3-(苄氧甲基)环氧乙烷-2-甲醇(多功能手性结构单元)的稳定前体[1];C-1 位上的亲核取代反应[2];C-2 位上格氏试剂的碘化亚铜催化加成反应[3]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
W.R. Roush et al.
Tetrahedron Letters, 24, 1377-1377 (1983)
C.H. Behrens et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 5687-5687 (1985)
T. Katsuki et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 1373-1373 (1982)