Merck
687618
Sigma-Aldrich
3-溴金刚烷-1-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$150.00
$150.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$150.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15BrO2
CAS号:
分子量:
259.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$150.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
146-150 °C
官能团
bromo
carboxylic acid
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@](Br)(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15BrO2/c12-11-4-7-1-8(5-11)3-10(2-7,6-11)9(13)14/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)/t7-,8+,10+,11-
InChI key
DJUDQBVINJIMFO-YDRMRZIKSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)