Merck
68645
Sigma-Aldrich
氯甲基苯基硅烷
technical, ≥93.0% (GC)
别名:
甲基苯基氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5SiH(CH3)Cl
CAS号:
分子量:
156.68
Beilstein:
2935477
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
化驗
≥93.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.515 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[SiH](Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H9ClSi/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,9H,1H3
InChI 密鑰
GVPNBWPLCHOFMX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)