Merck
685747
Sigma-Aldrich
1-吡啶-乙基胺
95%
别名:
1-(4-吡啶基)乙胺, 4-(1-氨乙基)吡啶
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$202.00
$202.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$202.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10N2
CAS号:
分子量:
122.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$202.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.5347
密度
1.0190 g/mL at 25 °C
官能团
amine
SMILES字符串
CC(N)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-6H,8H2,1H3
InChI key
HIZMJYQEHFJWQY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
219.9 °F - closed cup
闪点(°C)
104.4 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)