Merck
684732
Sigma-Aldrich
4-溴硫代苯甲酰胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BrNS
CAS号:
分子量:
216.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
139-143 °C
官能团
amine
bromo
SMILES字符串
NC(=S)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrNS/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
InChI key
AIPANIYQEBQYGC-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)