Merck
682594
Sigma-Aldrich
三[2-(4,6-二氟苯基)吡啶-C2,N]铱(III)
96%
别名:
Ir(Fppy)3, 三[2-(2,4-二氟苯基)吡啶]铱(III)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H18F6IrN3
分子量:
762.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
96%
形狀
powder
λmax
347 nm
螢光
λem 480 nm in chloroform
SMILES 字串
Fc1cc(F)c(-c2ccccn2)c(c1)[Ir](c3cc(F)cc(F)c3-c4ccccn4)c5cc(F)cc(F)c5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
InChI 密鑰
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
應用
OLED 三线态发射体(蓝色)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3