Merck
681725
Sigma-Aldrich
2-苄氧基苯乙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H14O3
CAS号:
分子量:
242.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
91-95 °C
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES 字串
OC(=O)Cc1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O3/c16-15(17)10-13-8-4-5-9-14(13)18-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,16,17)
InChI 密鑰
VFYKRBZHJFJOGQ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)