Merck
681261
Sigma-Aldrich
2-(三氟甲基)吡啶-3-甲酸
96%
别名:
2-三氟甲基烟酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4F3NO2
分子量:
191.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
表单
solid
mp
184-188 °C
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)c1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-4(6(12)13)2-1-3-11-5/h1-3H,(H,12,13)
InChI key
BFROETNLEIAWNO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)