Merck
680907
Sigma-Aldrich
3-羟基-2-碘-4-甲氧基苯甲醛
97%
别名:
2-碘-3-羟基-4-甲氧基苯甲醛, 4-甲酰-2-羟基-3-碘苯甲醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7IO3
分子量:
278.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
167-174 °C
官能团
aldehyde
iodo
SMILES字符串
COc1ccc(C=O)c(I)c1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
InChI key
KLXKKFGRNPBWGM-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)