Merck
680230
Sigma-Aldrich
4-(4-吗啉甲基)苯硼酸频哪醇酯
97%
别名:
4-[4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)苄基]吗啉
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H26BNO3
分子量:
303.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
85-89 °C
官能团
ether
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCOCC3)cc2
InChI
1S/C17H26BNO3/c1-16(2)17(3,4)22-18(21-16)15-7-5-14(6-8-15)13-19-9-11-20-12-10-19/h5-8H,9-13H2,1-4H3
InChI key
JOIXYIWXEYXHHG-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)