Merck
680125
Sigma-Aldrich
2,4,5-三氯苯磺酰氯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H2Cl4O2S
CAS号:
分子量:
279.96
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
65-69 °C
官能团
chloro
SMILES字符串
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl4O2S/c7-3-1-5(9)6(2-4(3)8)13(10,11)12/h1-2H
InChI key
WNVVRCKTQSCPAC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.
磺酰氯通常被选用为药物化学中的结构单元,因为它们能够容易地与杂环胺反应而产生复合磺酰胺。