Merck
679984
Sigma-Aldrich
3,5-二甲基金刚烷-1-羧酸
97%
别名:
3,5-二甲基三环[3.3.1.13,7]癸烷-1-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H20O2
CAS号:
分子量:
208.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
97-105 °C
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(C3)(C2)C(O)=O
InChI
1S/C13H20O2/c1-11-3-9-4-12(2,6-11)8-13(5-9,7-11)10(14)15/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)/t9-,11+,12-,13-
InChI key
BSWOQWGHXZTDOO-YYTOVBPXSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)