Merck
679860
Sigma-Aldrich
叔丁醇-1-13C,d9
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
2-甲基-d3-2-丙醇-2-13C-1,1,1,3,3,3-d6, 叔丁醇-1-13C,d9
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$6,140.00
2 G
$10,290.00
$6,140.00
预计发货时间2025年6月16日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 G
$6,140.00
2 G
$10,290.00
About This Item
线性分子式:
13C(CD3)3OH
分子量:
84.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$6,140.00
预计发货时间2025年6月16日详情
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % D
质量水平
方案
97% (CP)
沸点
83 °C
mp
23-26 °C
密度
0.878 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+10
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])[13C](O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4+1
InChI key
DKGAVHZHDRPRBM-KOKDSCFFSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
52.0 °F - closed cup
闪点(°C)
11.1 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)