Merck
490199
Sigma-Aldrich
丙二酸-1,3-13C2
99 atom % 13C
别名:
Propanedioic-1,3-13C2 acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$561.00
$561.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
250 MG
$561.00
About This Item
线性分子式:
CH2(13CO2H)2
CAS号:
分子量:
106.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$561.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
solid
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
O[13C](=O)C[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i2+1,3+1
InChI key
OFOBLEOULBTSOW-SUEIGJEOSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
341.6 °F - closed cup
闪点(°C)
172.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)