Merck
678953
Sigma-Aldrich
4-哌啶-1-基-苯甲醛
97%
别名:
1-(4-甲酰苯基)哌啶
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$140.00
$140.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$140.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15NO
CAS号:
分子量:
189.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$140.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
61-64 °C
官能团
aldehyde
SMILES字符串
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C12H15NO/c14-10-11-4-6-12(7-5-11)13-8-2-1-3-9-13/h4-7,10H,1-3,8-9H2
InChI key
ILJVPSVCFVQUAD-UHFFFAOYSA-N
应用
用于合成以下物质的反应物:
  • 抗炎症剂
  • 含哌啶的α-氨基膦酸酯类用于抗菌剂
  • 5-羟基呋喃酮衍生物作为HUVEC和某些癌细胞系的生长抑制剂
  • NR2B选择性NMDA受体拮抗剂
  • 全吡咯烷
  • 用于监控聚合过程的荧光团
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Elitsa Pavlova et al.
European biophysics journal : EBJ, 44(8), 623-634 (2015-08-01)
The overproduction of free radicals and reactive oxygen species (ROS) has been proved as a basic damage mechanism and cause for oxidative stress. Their measurement is often hindered by the low signal. This could be resolved with the application of