Merck
678864
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-四氢-2-萘胺
96%
别名:
(5,6,7,8-四氢萘-2-基)胺, 2-氨基-5,6,7,8-四氢化萘, 6-氨基-1,2,3,4-四氢化萘, 6-氨基四氢化萘
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$240.00
$240.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$240.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13N
CAS号:
分子量:
147.22
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$240.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
96%
表单
solid
沸点
110 °C/5 mmHg
mp
34-38 °C
SMILES字符串
Nc1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4,11H2
InChI key
MOXOFSFWYLTCFU-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)