Merck
678201
Sigma-Aldrich
甲基烯丙基醚
97%
别名:
3-甲氧基-1-丙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCH2OCH3
CAS号:
分子量:
72.11
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.3803
bp
42-43 °C/760 mmHg
密度
0.768 g/mL at 25 °C
官能基
ether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI 密鑰
FASUFOTUSHAIHG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
<-20.0 °F - closed cup
閃點(°C)
< -28.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)