Merck
676322
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-4-氧代哌啶-2-羧酸
95%
别名:
(2S)-1-Boc-4-氧代哌可酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$253.00
$253.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$253.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H17NO5
分子量:
243.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$253.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D -18.5°, c = 1 in chloroform
mp
121-125 °C
應用
peptide synthesis
官能基
carboxylic acid
ketone
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(16)12-5-4-7(13)6-8(12)9(14)15/h8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
GPBCBXYUAJQMQM-QMMMGPOBSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)