Merck
674451
Sigma-Aldrich
双(10-羧癸基)二硫化物
99%
别名:
11,11′-Dithiobis-undecansäure, 11,11′-二硫代双十一烷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H42O4S2
CAS号:
分子量:
434.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99%
表单
solid
mp
93-97 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)CCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O4S2/c23-21(24)17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-27-28-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22(25)26/h1-20H2,(H,23,24)(H,25,26)
InChI key
ZVJYVLSWSYMCMF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.