Merck
673390
Sigma-Aldrich
1,3-二叔丁基苯并咪唑氯化物
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H23ClN2
分子量:
266.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
eCl@ss:
32151902
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
mp
204 °C (dec.)
SMILES 字串
[Cl-].CC(C)(C)n1c[n+](c2ccccc12)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H23N2.ClH/c1-14(2,3)16-11-17(15(4,5)6)13-10-8-7-9-12(13)16;/h7-11H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
CMQDFXSMZLANNA-UHFFFAOYSA-M
應用
Reactant for preparation of:
  • NHC borane complexes by Lewis base exchange
  • Fluorescent 5,5′-bibenzimidazolylidenes
  • Donor-acceptor triazenes
法律資訊
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 授权销售,仅供研究之用。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
商品
Emerging class of privileged ligands
相关内容
Emerging class of privileged ligands