Merck
669237
Sigma-Aldrich
1,3-二苯基-2-丙炔-1-醇
90%
别名:
1,3-二苯基丙炔醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$82.30
5 G
$187.00
$82.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$82.30
5 G
$187.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12O
CAS号:
分子量:
208.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$82.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
90%
表单
solid
折射率
n20/D 1.618
密度
1.099 g/mL at 25 °C
官能团
hydroxyl
phenyl
SMILES字符串
OC(C#Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H
InChI key
DZZWMODRWHHWFR-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)